Learn More
Medline Scientific™ BW-20H digitales Heizbad
Artikelnummer. 12673045
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Artikelnummer. 12673045
Marke: Medline Scientific™ AAH45135K
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein kostengünstiges Wasserbad für optimale Temperaturregelung.
  • +5 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
  • Mikroprozessorbasierter PID-Temperaturregler
  • Übertemperaturschutz mit Alarm
  • Digitale LED-Anzeigen für Temperaturmesswerte und Soll-Temperaturwerte bis 0.1 °C oder 1 °C
  • Flaches Profil mit geneigtem Bedienfeld für leichteren Zugang und mehr Sicherheit
  • Zusätzliches inneres Umwälzsystem mit unserem patentierten Rührwerk
  • Optionales Zubehör erhältlich
Spezifikation
Reglertyp Mikroprozessor
Kapazität (metrisch) 20 l
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
Display LED
Abmessungen (L x B x H) 372 x 564 x 318 mm
Gewicht (metrisch) 15,5 kg
Frequenz 60 Hz