Learn More
BW B70C, TRC
Artikelnummer. 30333315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333315 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB820010250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[(E)-4-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]but-3-en-2-yl]-1-hydroxyurea
CAS 134470-38-5
Summenformel C17 H17 F N2 O3
Menge 250 mg
Synonym BW B70C, N-[3-[3-(4-Fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propen-1-yl]-N-hydroxyurea, BW-B 70C, N-[3-[3-(4-fluorophenoxy)phenyl]-1-methyl-2-propenyl]-N-hydroxy-urea
InChI-Formel InChI=1S/C17H17FN2O3/c1-12(20(22)17(19)21)5-6-13-3-2-4-16(11-13)23-15-9-7-14(18)8-10-15/h2-12,22H,1H3,(H2,19,21)/b6-5+
SMILES CC(\C=C\c1cccc(Oc2ccc(F)cc2)c1)N(O)C(=O)N
IUPAC-Name 1-[(E)-4-[3-(4-Fluorphenoxy)phenyl]but-3-en-2-yl]-1-Hydroxyharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 316.327
Formelmasse 316.122