Learn More
Hamilton™ C-18 Starter Kit
Artikelnummer. 11573384
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
11573384 20 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11573384 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 79137
Verfügbar ab: 07-09-2026
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Länge (metrisch) 20 mm
Max. Druck 5000 psi
Typ Starter-Kit
Innendurchmesser (metrisch) 4,6 mm
Enthält 1 Halter, 1 Kassette
Stationäre Phase HxSil C18
Material Edelstahl
Verpackungsmaterial Silika
Säulenformat Vorsäulenkassetten-Kit
Säulentyp HPLC-Vorsäule mit umgekehrter Phase