Learn More
C-276-Folie, 0.2 mm (0.008 in.) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421947 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15421947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043994.GH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochfeste, korrosionsbeständige Legierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C-276 foil
Namenshinweis 0.2mm (0.008 in.) thick
Menge 100 x 100 mm
Form Folie
MDL-Nummer MFCD00801065