Learn More
Tocris Bioscience™ C 75
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065672
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18065672 10 mg 10 Milligramm
18075172 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065672 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2489/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent fatty acid synthase inhibitor; proapoptotic
Synthetic inhibitor of fatty acid synthase (FASN); inhibits fatty acid synthesis in vitro and in vivo. Displays anorectic effects. Induces apoptosis in MCF-7 xenografts and exhibits anti-tumor activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 191282-48-1
Summenformel C14H22O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material C 75
Menge 10 mg
Formelmasse 254.32
Reinheit >99%
Molekulargewicht 254.33