accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 191282-48-1

H3CCH2OOOHO

CAS RN 191282-48-1

IUPAC Name: 4-methylidene-2-octyl-5-oxooxolane-3-carboxylic acid
Synonyme: 4-methylidene-2-octyl-5-oxooxolane-3-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 254.33
Summenformel: C14H22O4
InChi Key: VCWLZDVWHQVAJU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCC1OC(=O)C(=C)C1C(O)=O
Güte 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern