missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C. botulinum BoNT-B Light Chain Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18099031
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18099031 100 μg 100 Mikrogramm
18759378 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18099031

Marke: R&D Systems AF5420

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

BoNT-B Light Chain Polyclonal specifically detects BoNT-B Light Chain in C. botulinum samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BoNT-B Light Chain
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer P10844
Gen-Alias BoNTB Light Chain, DcD
Gensymbole boNT/B
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant Clostridium BoNT-B Light Chain Pro2-His428 Accession # P10844
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6030102
Testspezifität Detects C. botulinum BoNT-B Light Chain in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant Light Chains of BoNT-A, -E, or recombinant Heavy Chains of BoNT-C, or -D is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies C. botulinum
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.