Learn More
Cytiva C Chromatographiesäulen
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
26 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
400 mm
700 mm
1000 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Die Säulen sind in drei Durchmessern und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von losen Medien.
- Für jeden Säulendurchmesser sind Durchflussadapter erhältlich, die für jede Anwendung optimale Betthöhen ermöglichen, ebenso wie Thermostatmäntel für eine präzise Temperaturregelung.
- Die Verpackungsbehälter für jeden Säulendurchmesser optimieren die Verpackungsbedingungen.
- C-Säulen werden mit Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | C Chromatographiesäulen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Höhe (metrisch) | 400 mm |
| Enthält | Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert. |
| Material | Borosilikatglas |
| Max. Druck | 14 psi (1 bar) |
| Support-Typ | Netzstütze aus Polyamid/Polypropylen |
| Säulentyp | Leere Chromatographiesäule |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederdruck- oder Schwerkraft-Trennungen |