missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C. difficile Toxin B/TcdB Antibody, R&D Systems™

Sheep Polyclonal Antibody has been used in 4 publications
Marke: R&D Systems AF6246
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Toxin B/TcdB Polyclonal specifically detects Toxin B/TcdB in C. difficile samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Toxin B/TcdB | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| P18177 | |
| tcdB | |
| E. coli-derived recombinant C. difficile Toxin B/TcdB Ser2-Leu543 Accession # P18177 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects C. difficile Toxin B/TcdB in direct ELISAs and Western blots. | |
| C. difficile | |
| IgG |
| Western Blot | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| toxB | |
| Sheep | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 4914074 | |
| Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur