Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Pumpenschläuche (Großpackung)
Click to view available options
Schlauchgröße:
14
24
25
35
36
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Die Biokompatibilität von Silikon mit einer ähnlichen chemischen Beständigkeit wie Tygon™
- Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
- Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
- Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Sehr geringe Proteinbindung
- Heißsiegelfähig, schweißbar
- Kostengünstiges Schlauchmaterial
- Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
- Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtundurchlässig, weiß
- Dieses Schlauchmaterial wird als Großpackung in praktischen Kartons geliefert, die (je nach Schlauchgröße) bis zu 20 versiegelte Beutel mit Schläuchen enthalten.
- Die Großpackung der Schläuche macht Einzelkartons überflüssig, beschleunigt das Auspacken und spart Ihnen Geld für den Versand.
- Die Schläuche werden in Beuteln mit jeweils 25 ft Länge geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Von der FDA zugelassen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | C-Flex |
| Gesamtlänge (metrisch) | 7,6 m |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 14 |
| Flussrate | 130 ml/min |
| Schlauchanschluss | 1/16 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung |
| Maximaler Druck | 2,7 bar |
| Mehr anzeigen |