Learn More
Masterflex™ 120M SCHLAUCH CFLEX L/S GR18
Artikelnummer. 11876773
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Flussrate:
0.21 bis 130 ml/min
1.100 ml/min
1.700 ml/min
1.800 ml/min
1000 ml/min
2.300 ml/min
2.600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11876773
Marke: Masterflex™ 0642718
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Schläuchen gewährleisten Sie das optimale Leistungsverhalten Ihrer Masterflex™ Pumpe. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™. Optimal für Anwendungen in den Bereichen Druck, Saugdruck oder viskose Flüssigkeiten.
  • Aufgewickelter Schlauch, undurchsichtig, weiß
  • FDA-konform
  • Optisch inspiziert und werksgetestet
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 31/100 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material C-Flex
Zur Verwendung mit (Anwendung) F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 18
Flussrate 2.300 ml/min
Schlauchanschluss 3/8 in.
Höhe (metrisch) 6,7 mm Wasser
Höhe (angloamerikanisch) 22 ft Wasser
Maximaler Druck 1 bar
Vakuumstärke 510 Mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Pumpenschlauch