Learn More
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche auf Rolle
Artikelnummer. 11886773
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Flussrate:
0.21 bis 130 ml/min
1.100 ml/min
1.700 ml/min
1.800 ml/min
1000 ml/min
2.600 ml/min
2300 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Flussrate unitSize
11886773 15 1.100 ml/min 1 Stück
11826773 13 36 ml/min 1 Stück
11846773 16 480 ml/min 1 Stück
11866773 17 1.700 ml/min 1 Stück
11896773 24 1.800 ml/min 1 Stück
11856773 25 1000 ml/min 1 Stück
11806783 35 2.600 ml/min 1 Stück
11816783 36 3400 ml/min 1 Stück
11836773 14 0.21 bis 130┬áml/min 1 Stück
11876773 18 2300 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11886773 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0642715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 €
    1182.32 € / 1 Stück
    Sparen 257.68 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Biokompatibilität von Silikon mit einer ähnlichen chemischen Beständigkeit wie Tygon™
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Heißsiegelfähig, schweißbar
  • Kostengünstiges Schlauchmaterial
  • Anwendungen: Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
  • Merkmale: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtundurchlässig, weiß
  • Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm
Material C-Flex
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen, die eine gutes Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer erfordern
Schlauchgröße 15
Flussrate 1.100 ml/min
Schlauchanschluss 3/16 in.
Maximaler Druck 2,7 bar
Produkttyp Pumpenschlauch