Learn More
Masterflex™ C-Flex Microbore-Verlängerungsschläuche
Artikelnummer. 11765199
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,19 mm
0,25 mm
0,51 mm
0,89 mm
1,02 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11765199 1,02 mm 1 Stück
11709899 0,19 mm 1 Stück
11719899 0,25 mm 1 Stück
11745199 0,51 mm 1 Stück
11755199 0,89 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11765199
Marke: Masterflex™ 9571830
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,02 mm
Material C-Flex
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Verpackungsmenge 1 Rolle
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Microbore Verlängerungsschläuche