Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 072 Formel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15600685
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
9.5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximaler Druck:
1196 psi
14 psi (bei 19°C)
17 psi (bei 19°C)
19 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
21 psi (bei 19°C)
24 psi (bei 19°C)
26 psi (bei 19°C)
27 psi
32 psi (bei 19°C)
42 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1196 psi
Zugfestigkeit: 11 psi
Zugfestigkeit: 21 psi
Gesamtlänge (metrisch):
107 m
15 m
152 m
15 m
305 m
4,5 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
120 Meter
15 Meter
152 Meter
305 Meter
4.50 Meter
45 Meter
46 Meter
60 Meter
61 Meter
75 Meter
76 Meter
90 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
15600685 25.4 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
17993711 6,4 mm 32 psi (bei 19°C) 15 m 1,6 mm 120 Meter
15670665 6,4 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 1,6 mm 15 Meter
17913501 9,5 mm 20 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
17923421 9,5 mm 20 psi (bei 19°C) 305 m 1,6 mm 305 Meter
17963581 9,5 mm 24 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 75 Meter
17993491 9,5 mm 42 psi (bei 19°C) 107 m 2,4 mm 107 Meter
15600675 9.5 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 1.6 mm 15 Meter
15690665 9,5 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17903701 11,2 mm 26 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 90 Meter
15610675 11,2 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17933421 12,7 mm 21 psi (bei 19°C) 61 m 2,4 mm 61 Meter
17913561 12,7 mm 21 psi (bei 19°C) 152 m 2,4 mm 152 Meter
17993501 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 15 m 3,2 mm 60 Meter
17943511 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 46 m 3,2 mm 46 Meter
17913511 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 107 m 3,2 mm 107 Meter
17953421 14,3 mm 19 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 60 Meter
15640675 12.7 mm Zugfestigkeit: 11 psi 15 m 1.6 mm 15 Meter
15630675 12.7 mm Zugfestigkeit: 21 psi 15 m 2.4 mm 15 Meter
15620675 12,7 mm 27 psi 15 m 3,2 mm 15 Meter
15660675 15,9 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 Meter
15670675 17,4 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17973511 19,05 mm 17 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
17973581 19,1 mm 14 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 45 Meter
15680675 19.1 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 3.2 mm 15 Meter
15690675 22.2 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 3.2 mm 15 Meter
15610685 28,3 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 Meter
15650665 34,9 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 Meter
15660665 38,1 mm 1196 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 Meter
29 options
Artikelnummer. 15600685
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0727504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
  • Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,75 in.
Innendurchmesser (metrisch) 19.0 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 15 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 4.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,125 in.
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Dehnung 862 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Sterilität Unsteril
Farbe Lichtundurchlässig
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck Zugfestigkeit: 1196 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche