Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-Schlauch
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE-Schlauch
Artikelnummer. 15640675| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 15640675 | 12.7 mm | 11 psi | 15 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 17993711 | 6,4 mm | 32 psi (bei 19°C) | 15 m | 1,6 mm | 120 Meter |
| 15670665 | 6,4 mm | 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 Meter |
| 17913501 | 9,5 mm | 20 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 17923421 | 9,5 mm | 20 psi (bei 19°C) | 305 m | 1,6 mm | 305 Meter |
| 17963581 | 9,5 mm | 24 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 75 Meter |
| 17993491 | 9,5 mm | 42 psi (bei 19°C) | 107 m | 2,4 mm | 107 Meter |
| 15600675 | 9.5 mm | 1196 psi | 15 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15690665 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 Meter |
| 17903701 | 11,2 mm | 26 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 90 Meter |
| 15610675 | 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 Meter |
| 17933421 | 12,7 mm | 21 psi (bei 19°C) | 61 m | 2,4 mm | 61 Meter |
| 17913561 | 12,7 mm | 21 psi (bei 19°C) | 152 m | 2,4 mm | 152 Meter |
| 17993501 | 15,9 mm | 24 psi (bei 19°C) | 15 m | 3,2 mm | 60 Meter |
| 17943511 | 15,9 mm | 24 psi (bei 19°C) | 46 m | 3,2 mm | 46 Meter |
| 17913511 | 15,9 mm | 24 psi (bei 19°C) | 107 m | 3,2 mm | 107 Meter |
| 17953421 | 14,3 mm | 19 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 60 Meter |
| 15630675 | 12.7 mm | 21 psi | 15 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15620675 | 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 Meter |
| 15660675 | 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 Meter |
| 15670675 | 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 Meter |
| 17973511 | 19,05 mm | 17 psi (bei 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 17973581 | 19,1 mm | 14 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 45 Meter |
| 15680675 | 19.1 mm | 1196 psi | 15 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15690675 | 22.2 mm | 1196 psi | 15 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15600685 | 25.4 mm | 1196 psi | 4.5 m | 3.2 mm | 4.50 Meter |
| 15610685 | 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 Meter |
| 15650665 | 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 Meter |
| 15660665 | 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 Meter |
-
137.39 €
95.80 € / 15 Meter
Sparen 41.59 €
30% Rabatt
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "27997" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
C-Flex™ Biopharmazeutische Schläuche sind die originalen, patentierten thermoplastischen Elastomerschläuche, die speziell für die hohen Anforderungen pharmazeutischer und biopharmazeutischer Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsverarbeitung entwickelt wurden. C-Flex Schläuche für die biopharmazeutische Herstellung sind speziell für aseptische Schweißverbindungen und die Abdichtung von Trennstellen ausgelegt. C-Flex Die Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, und vollständige Validierungs- und Extraktionsprofilprüfberichte sind verfügbar, um die Validierung zu unterstützen. C-Flex Anwendungen.
- Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
- Sterilisierbar durch Gamma- und Röntgenbestrahlung sowie im Autoklaven
- Entspricht den USP Klasse VI und ISO Standards
- Vollständiges Validierungspaket für alle geförderten Produkte verfügbar C-Flex Produkte
- Formbar, verklebbar und umformbar für Einwegbaugruppen und Umspritzungen
- Bleibt flexibel von -45 °C bis +135 °C (-50 °F bis +275 °F)
- Deutlich weniger durchlässig als Silikon
- Alle befördert C-Flex Die Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen (ADCF )
- C-Flex 072 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit in Peristaltikpumpenanwendungen aus.
Typische Anwendungen
- Aseptische Abdichtung von Trennstellen
- Aseptische Schweißverbindungen
- Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
- Einwegbaugruppen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ISO 10993, EP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,062 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Dehnung | 862 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen, Einwegsysteme |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Undurchsichtig |
| Härte | 60 (Shore A) |
| Flexibilität | Flexibel |
| Maximaler Druck | 11 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Produkttyp | Schläuche |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |