Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 072 Formel
Artikelnummer. 17913511
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
9.5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximaler Druck:
1196 psi
14 psi (bei 19°C)
17 psi (bei 19°C)
19 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
21 psi (bei 19°C)
24 psi (bei 19°C)
26 psi (bei 19°C)
27 psi
32 psi (bei 19°C)
42 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1196 psi
Zugfestigkeit: 11 psi
Zugfestigkeit: 21 psi
Gesamtlänge (metrisch):
107 m
15 m
152 m
15 m
305 m
4,5 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
120 Meter
15 Meter
152 Meter
305 Meter
4.50 Meter
45 Meter
46 Meter
60 Meter
61 Meter
75 Meter
76 Meter
90 Meter
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17913511
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 0723754S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,374 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.626 in.
Außendurchmesser (metrisch) 15,9 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 351.1 in.
Gesamtlänge (metrisch) 107 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,126 in.
Dicke (metrisch) 3,2 mm
Zur Verwendung mit Biopharmaceutical Applications
Farbe Opaque
Maximaler Druck 24 psi (bei 19°C)
Produkttyp Schläuche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato