Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 072 Formel
Artikelnummer. 17913561
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6,4 mm
6,4 mm
9,5 mm
9.5 mm
11,2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28,3 mm
34,9 mm
38,1 mm
Maximaler Druck:
1196 psi
14 psi (bei 19°C)
17 psi (bei 19°C)
19 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
21 psi (bei 19°C)
24 psi (bei 19°C)
26 psi (bei 19°C)
27 psi
32 psi (bei 19°C)
42 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1196 psi
Zugfestigkeit: 11 psi
Zugfestigkeit: 21 psi
Gesamtlänge (metrisch):
107 m
15 m
152 m
15 m
305 m
4,5 m
4.5 m
46 m
61 m
76 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
120 Meter
15 Meter
152 Meter
305 Meter
4.50 Meter
45 Meter
46 Meter
60 Meter
61 Meter
75 Meter
76 Meter
90 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
17913561 12,7 mm 21 psi (bei 19°C) 152 m 2,4 mm 152 Meter
17993711 6,4 mm 32 psi (bei 19°C) 15 m 1,6 mm 120 Meter
15670665 6,4 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 1,6 mm 15 Meter
17913501 9,5 mm 20 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
17923421 9,5 mm 20 psi (bei 19°C) 305 m 1,6 mm 305 Meter
17963581 9,5 mm 24 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 75 Meter
17993491 9,5 mm 42 psi (bei 19°C) 107 m 2,4 mm 107 Meter
15600675 9.5 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 1.6 mm 15 Meter
15690665 9,5 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17903701 11,2 mm 26 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 90 Meter
15610675 11,2 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17933421 12,7 mm 21 psi (bei 19°C) 61 m 2,4 mm 61 Meter
17993501 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 15 m 3,2 mm 60 Meter
17943511 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 46 m 3,2 mm 46 Meter
17913511 15,9 mm 24 psi (bei 19°C) 107 m 3,2 mm 107 Meter
17953421 14,3 mm 19 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 60 Meter
15640675 12.7 mm Zugfestigkeit: 11 psi 15 m 1.6 mm 15 Meter
15630675 12.7 mm Zugfestigkeit: 21 psi 15 m 2.4 mm 15 Meter
15620675 12,7 mm 27 psi 15 m 3,2 mm 15 Meter
15660675 15,9 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 Meter
15670675 17,4 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 Meter
17973511 19,05 mm 17 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
17973581 19,1 mm 14 psi (bei 19°C) 15 m 2,4 mm 45 Meter
15680675 19.1 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 3.2 mm 15 Meter
15690675 22.2 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 15 m 3.2 mm 15 Meter
15600685 25.4 mm Zugfestigkeit: 1196 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15610685 28,3 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 Meter
15650665 34,9 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 Meter
15660665 38,1 mm 1196 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 Meter
29 options
Artikelnummer. 17913561
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0723133S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,311 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 498.7 in.
Gesamtlänge (metrisch) 152 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.094 in.
Dicke (metrisch) 2,4 mm
Zur Verwendung mit Biopharmaceutical Applications
Farbe Opaque
Maximaler Druck 21 psi (bei 19°C)
Produkttyp Schläuche