Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 072 Formel
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 072 Formel
Artikelnummer. 17933421| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17933421 | 12,7 mm | 21 psi (bei 19°C) | 61 m | 2,4 mm | 61 Meter |
| 17993711 | 6,4 mm | 32 psi (bei 19°C) | 15 m | 1,6 mm | 120 Meter |
| 15670665 | 6,4 mm | Zugfestigkeit: 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | 15 Meter |
| 17913501 | 9,5 mm | 20 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 17923421 | 9,5 mm | 20 psi (bei 19°C) | 305 m | 1,6 mm | 305 Meter |
| 17963581 | 9,5 mm | 24 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 75 Meter |
| 17993491 | 9,5 mm | 42 psi (bei 19°C) | 107 m | 2,4 mm | 107 Meter |
| 15600675 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1196 psi | 15 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15690665 | 9,5 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 Meter |
| 17903701 | 11,2 mm | 26 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 90 Meter |
| 15610675 | 11,2 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 Meter |
| 17913561 | 12,7 mm | 21 psi (bei 19°C) | 152 m | 2,4 mm | 152 Meter |
| 17993501 | 15,9 mm | 24 psi (bei 19°C) | 15 m | 3,2 mm | 60 Meter |
| 17943511 | 15,9 mm | 24 psi (bei 19°C) | 46 m | 3,2 mm | 46 Meter |
| 17913511 | 15,9 mm | 24 psi (bei 19°C) | 107 m | 3,2 mm | 107 Meter |
| 17953421 | 14,3 mm | 19 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 60 Meter |
| 15640675 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 11 psi | 15 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15630675 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 21 psi | 15 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15620675 | 12,7 mm | 27 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 Meter |
| 15660675 | 15,9 mm | 1196 psi | 15 m | 3,2 mm | 15 Meter |
| 15670675 | 17,4 mm | 1196 psi | 15 m | 2,4 mm | 15 Meter |
| 17973511 | 19,05 mm | 17 psi (bei 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 17973581 | 19,1 mm | 14 psi (bei 19°C) | 15 m | 2,4 mm | 45 Meter |
| 15680675 | 19.1 mm | Zugfestigkeit: 1196 psi | 15 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15690675 | 22.2 mm | Zugfestigkeit: 1196 psi | 15 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15600685 | 25.4 mm | Zugfestigkeit: 1196 psi | 4.5 m | 3.2 mm | 4.50 Meter |
| 15610685 | 28,3 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 Meter |
| 15650665 | 34,9 mm | 1196 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 Meter |
| 15660665 | 38,1 mm | 1196 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 Meter |
Artikelnummer. 17933421
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0723133M
Beschreibung
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,311 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 7.9 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12,7 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 200.1 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 61 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.094 in. |
| Dicke (metrisch) | 2,4 mm |
| Zur Verwendung mit | Biopharmaceutical Applications |
| Farbe | Opaque |
| Maximaler Druck | 21 psi (bei 19°C) |
| Produkttyp | Schläuche |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |