Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Artikelnummer. 15620705
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8.0 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
1106 psi
12 psi (bei 19°C)
15 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1106 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106,7 m
106.7 m
107 m
122 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
15620705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 152.4 m 3.2 mm 152 Meter
15650685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15660685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 152.4 m 1.6 mm 152 Meter
15670685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 762.0 m 1.6 mm 762 Meter
17973421 8 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15690685 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 Meter
15600695 8.0 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 457.2 m 1.6 mm 457 Meter
15610695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15640695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15670695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15680695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 91.4 m 2.4 mm 91 Meter
15690695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 213.3 m 2.4 mm 213 Meter
15660695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 304.8 m 1.6 mm 305 Meter
15650695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 106.7 m 1.6 mm 107 Meter
17923571 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15660705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15630705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15600705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15670705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 1,6 mm 61 Meter
15610705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 3,2 mm 61 Meter
15650705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152 Meter
17933511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 61 m 2,4 mm 61 Meter
17983511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 122 m 2,4 mm 122 Meter
15600715 14,3 mm 1106 psi 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
15620715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15630715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 45.7 m 3.2 mm 46 Meter
15640715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 106.7 m 3.2 mm 107 Meter
15650715 17.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15680715 19.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15690715 19.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 27.4 m 3.2 mm 27 Meter
17943421 19,1 mm 15 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
15600725 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76 Meter
15610725 22.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15620725 25.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15630725 28.3 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15630685 34.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15640685 38.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 6.4 mm 4.50 Meter
37 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15620705
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 0822504S
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und DIN-Norm ISO 10993
  • Pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis +135 °C (-50 bis +275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 500 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 152.4 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,125 in.
Dicke (metrisch) 3.2 mm
Dehnung 874 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck Zugfestigkeit: 1106 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.