Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE-Schlauch
Artikelnummer. 15650685
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8.0 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
1106 psi
12 psi (bei 19°C)
15 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
Gesamtlänge (metrisch):
4.5 m
15.2 m
27.4 m
45.7 m
61,0 M
61 m
76 m
76,2 m
91.4 m
106,7 m
106.7 m
107 m
122 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
304.8 m
457.2 m
762.0 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
15650685 6.4 mm 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15660685 6.4 mm 1106 psi 152.4 m 1.6 mm 152 Meter
15670685 6.4 mm 1106 psi 762.0 m 1.6 mm 762 Meter
17973421 8 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15690685 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 Meter
15600695 8.0 mm 1106 psi 457.2 m 1.6 mm 457 Meter
15610695 9.5 mm 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15640695 9.5 mm 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15670695 11.2 mm 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15680695 11.2 mm 1106 psi 91.4 m 2.4 mm 91 Meter
15690695 11.2 mm 1106 psi 213.3 m 2.4 mm 213 Meter
15660695 9.5 mm 1106 psi 304.8 m 1.6 mm 305 Meter
15650695 9.5 mm 1106 psi 106.7 m 1.6 mm 107 Meter
17923571 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15660705 12.7 mm 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15630705 12.7 mm 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15600705 12.7 mm 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15670705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 1,6 mm 61 Meter
15610705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 3,2 mm 61 Meter
15650705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152 Meter
15620705 12.7 mm 1106 psi 152.4 m 3.2 mm 152 Meter
17933511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 61 m 2,4 mm 61 Meter
17983511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 122 m 2,4 mm 122 Meter
15600715 14,3 mm 1106 psi 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
15620715 15.9 mm 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15630715 15.9 mm 1106 psi 45.7 m 3.2 mm 46 Meter
15640715 15.9 mm 1106 psi 106.7 m 3.2 mm 107 Meter
15650715 17.4 mm 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15680715 19.1 mm 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15690715 19.1 mm 1106 psi 27.4 m 3.2 mm 27 Meter
17943421 19,1 mm 15 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
15600725 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76 Meter
15610725 22.2 mm 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15620725 25.4 mm 1106 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15630725 28.3 mm 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15630685 34.9 mm 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15640685 38.1 mm 1106 psi 4.5 m 6.4 mm 4.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Product Code. 15650685 Supplier Saint Gobain Life Sciences™ Supplier No. 0821252
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biopharmazeutisch durchscheinend C-Flex™ 082 TPE-Schlauch.
C-Flex™ Biopharmazeutische Schläuche sind die originalen, patentierten thermoplastischen Elastomerschläuche, die speziell für die hohen Anforderungen pharmazeutischer und biopharmazeutischer Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsverarbeitung entwickelt wurden. C-Flex Schläuche für die biopharmazeutische Herstellung sind speziell für aseptische Schweißverbindungen und die Abdichtung von Trennstellen ausgelegt. C-Flex Die Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, und vollständige Validierungs- und Extraktionsprofilprüfberichte sind verfügbar, um die Validierung zu unterstützen. C-Flex Anwendungen.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gamma- und Röntgenbestrahlung sowie im Autoklaven
  • Entspricht den USP Klasse VI und ISO Standards
  • Vollständiges Validierungspaket für alle geförderten Produkte verfügbar C-Flex Produkte
  • Formbar, verklebbar und umformbar für Einwegbaugruppen und Umspritzungen
  • Bleibt flexibel von -45 °C bis +135 °C (-50 °F bis +275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Alle befördert C-Flex Die Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen (ADCF )
  • C-Flex 072 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit in Peristaltikpumpenanwendungen aus.
Typische Anwendungen
  • Aseptische Abdichtung von Trennstellen
  • Aseptische Schweißverbindungen
  • Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
  • Einwegbaugruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, ISO 10993, EP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/8 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,062 in.
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Dehnung 874 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen, Einwegsysteme
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Flexibilität Flexibel
Maximaler Druck 1106 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche