Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Artikelnummer. 15650695| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15650695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 106.7 m | 1.6 mm | 107 Meter |
| 15650685 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15660685 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 152.4 m | 1.6 mm | 152 Meter |
| 15670685 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 762.0 m | 1.6 mm | 762 Meter |
| 17973421 | 8 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15690685 | 8 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15600695 | 8.0 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 457.2 m | 1.6 mm | 457 Meter |
| 15610695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15640695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15670695 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15680695 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 91.4 m | 2.4 mm | 91 Meter |
| 15690695 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 213.3 m | 2.4 mm | 213 Meter |
| 15660695 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 304.8 m | 1.6 mm | 305 Meter |
| 17923571 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15660705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15630705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15600705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15670705 | 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 M | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15610705 | 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 M | 3,2 mm | 61 Meter |
| 15650705 | 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152 Meter |
| 15620705 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 152.4 m | 3.2 mm | 152 Meter |
| 17933511 | 14,3 mm | 16 psi (bei 19°C) | 61 m | 2,4 mm | 61 Meter |
| 17983511 | 14,3 mm | 16 psi (bei 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122 Meter |
| 15600715 | 14,3 mm | 1106 psi | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 15620715 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15630715 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 45.7 m | 3.2 mm | 46 Meter |
| 15640715 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 106.7 m | 3.2 mm | 107 Meter |
| 15650715 | 17.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15680715 | 19.1 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15690715 | 19.1 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 27.4 m | 3.2 mm | 27 Meter |
| 17943421 | 19,1 mm | 15 psi (bei 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15600725 | 19,1 mm | 1106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15610725 | 22.2 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15620725 | 25.4 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 3.2 mm | 4.50 Meter |
| 15630725 | 28.3 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15630685 | 34.9 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15640685 | 38.1 mm | Zugfestigkeit: 1106 psi | 4.5 m | 6.4 mm | 4.50 Meter |
Artikelnummer. 15650695
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0822502M
Beschreibung
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
- Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
- Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
- Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
- Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
- Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
- Deutlich weniger durchlässig als Silikon
- Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
- Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
- Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 350 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 106.7 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.062 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Dehnung | 1/4 Zoll |
| Zur Verwendung mit | 7/16 Zoll |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Höhe (metrisch) | 11,2mm |
| Farbe | Durchscheinend |
| Flexibility | Flexibel |
| Maximaler Druck | Zugfestigkeit: 1106 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Produkttyp | Schläuche |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |