Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Artikelnummer. 15670695
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8.0 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
1106 psi
12 psi (bei 19°C)
15 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1106 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106,7 m
106.7 m
107 m
122 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
15670695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15650685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15660685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 152.4 m 1.6 mm 152 Meter
15670685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 762.0 m 1.6 mm 762 Meter
17973421 8 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15690685 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 Meter
15600695 8.0 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 457.2 m 1.6 mm 457 Meter
15610695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15640695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15680695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 91.4 m 2.4 mm 91 Meter
15690695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 213.3 m 2.4 mm 213 Meter
15660695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 304.8 m 1.6 mm 305 Meter
15650695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 106.7 m 1.6 mm 107 Meter
17923571 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15660705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15630705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15600705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15670705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 1,6 mm 61 Meter
15610705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 3,2 mm 61 Meter
15650705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152 Meter
15620705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 152.4 m 3.2 mm 152 Meter
17933511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 61 m 2,4 mm 61 Meter
17983511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 122 m 2,4 mm 122 Meter
15600715 14,3 mm 1106 psi 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
15620715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15630715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 45.7 m 3.2 mm 46 Meter
15640715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 106.7 m 3.2 mm 107 Meter
15650715 17.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15680715 19.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15690715 19.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 27.4 m 3.2 mm 27 Meter
17943421 19,1 mm 15 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
15600725 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76 Meter
15610725 22.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15620725 25.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15630725 28.3 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15630685 34.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15640685 38.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 6.4 mm 4.50 Meter
37 missing translation for 'options'
Produktkode 15670695
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences™ 0822503
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
  • Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.094 Zoll
Dicke (metrisch) 2.4 mm
Dehnung 874 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck Zugfestigkeit: 1106 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.