Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8.0 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
1106 psi
12 psi (bei 19°C)
15 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1106 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106,7 m
106.7 m
107 m
122 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Beschreibung
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
- Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
- Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
- Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
- Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
- Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
- Deutlich weniger durchlässig als Silikon
- Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
- Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
- Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7/16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.2 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 700 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 213.3 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.094 Zoll |
| Mehr anzeigen |