Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 082 Formel
Artikelnummer. 17923571
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8.0 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
1106 psi
12 psi (bei 19°C)
15 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1106 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106,7 m
106.7 m
107 m
122 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
17923571 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15650685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15660685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 152.4 m 1.6 mm 152 Meter
15670685 6.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 762.0 m 1.6 mm 762 Meter
17973421 8 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15690685 8 mm 1106 psi 106,7 m 1,6 mm 107 Meter
15600695 8.0 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 457.2 m 1.6 mm 457 Meter
15610695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15640695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15670695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15680695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 91.4 m 2.4 mm 91 Meter
15690695 11.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 213.3 m 2.4 mm 213 Meter
15660695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 304.8 m 1.6 mm 305 Meter
15650695 9.5 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 106.7 m 1.6 mm 107 Meter
15660705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15630705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15600705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15670705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 1,6 mm 61 Meter
15610705 12,7 mm 1106 psi 61,0 M 3,2 mm 61 Meter
15650705 12,7 mm 1106 psi 152,4 m 2,4 mm 152 Meter
15620705 12.7 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 152.4 m 3.2 mm 152 Meter
17933511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 61 m 2,4 mm 61 Meter
17983511 14,3 mm 16 psi (bei 19°C) 122 m 2,4 mm 122 Meter
15600715 14,3 mm 1106 psi 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
15620715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15630715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 45.7 m 3.2 mm 46 Meter
15640715 15.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 106.7 m 3.2 mm 107 Meter
15650715 17.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15680715 19.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15690715 19.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 27.4 m 3.2 mm 27 Meter
17943421 19,1 mm 15 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
15600725 19,1 mm 1106 psi 76,2 m 3,2 mm 76 Meter
15610725 22.2 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15620725 25.4 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15630725 28.3 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15630685 34.9 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15640685 38.1 mm Zugfestigkeit: 1106 psi 4.5 m 6.4 mm 4.50 Meter
37 options
Artikelnummer. 17923571
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 0823752M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.378 in.
Innendurchmesser (metrisch) 9.6 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 200.1 in.
Gesamtlänge (metrisch) 61 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.063 in.
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit Biopharmaceutical Applications
Farbe Clear
Maximaler Druck 12 psi (bei 19°C)
Produkttyp Schläuche