Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche
Artikelnummer. 11707519
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.51 mm
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6,4 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
12,7 mm
12.7 mm
15.9 mm
Maximaler Druck:
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
1 bar
21 psi
22 psi
2 bar
31 psi
9 psi
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck unitSize
11707519 1.6 mm 3.2 mm 1 bar 7.50 Meter
11717529 3 mm 6.4 mm 9 psi 7.50 Meter
11783149 4.8 mm 11.1 mm 22 psi 1 Stück
11797509 4.8 mm 2.4 mm 31 psi 7.50 Meter
11757529 7.9 mm 11.1 mm 10 psi 7.50 Meter
11767529 7.9 mm 12.7 mm 16 psi 7.50 Meter
11777529 9.6 mm 12.7 mm 10 psi 7.50 Meter
11787529 9.6 mm 15.9 mm 14 psi 7.50 Meter
11787509 0.51 mm 2.1 mm 2 bar 7.50 Meter
11727529 6.4 mm 9.6 mm 12 psi 7.50 Meter
11797519 3 mm 6.4 mm 21 psi 7.50 Meter
11747529 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.50 Meter
12 options
Artikelnummer. 11707519
Marke: Masterflex™ 0642462
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke- und biopharmazeutische Anwendungen. C-Flex Schläuche werden in Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt.
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
  • Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
  • Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI-Anforderungen, FDA, GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.5 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern; biologische, pharmazeutische, Biotech-Anwendungen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 1 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C