Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche
Artikelnummer. 11757529
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.51 mm
1.6 mm
3 mm
4.8 mm
6,4 mm
6.4 mm
7.9 mm
9.6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
2.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
9.6 mm
11.1 mm
12,7 mm
12.7 mm
15.9 mm
Maximaler Druck:
10 psi
12 psi
14 psi
16 psi
17 psi
1 bar
21 psi
22 psi
2 bar
31 psi
9 psi
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
Artikelnummer. 11757529
Marke: Masterflex™ 0642475
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Silikonschläuche für allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke- und biopharmazeutische Anwendungen. C-Flex Schläuche werden in Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR Titel 21, Teil 820 Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt.
Erfüllt die Anforderungen verschiedener Branchen
  • Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI
  • Schläuche sind gemäß GMP-Anforderungen hergestellt
  • Sterilisieren: Autoklav, Gammabestrahlung oder Ethylenoxid
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Harz erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI. Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Material C-Flex
Außendurchmesser (metrisch) 11.1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Sterilität Steril
Farbe Weiß
Maximaler Druck 10 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C