Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für allgemeine Laboranwendungen sowie Anwendungen in den Bereichen Biotechnologie und Pharmazie, die eine hohe Leistung erfordern. Cole-Parmer™ C-Flex Schläuche zeichnen sich durch hervorragende Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität sowie hervorragende chemische Beständigkeit aus.
Marke:  Masterflex™ 06422-11
Artikelnummer. 12428640
  • 134.00 € / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-02-2026
Beschreibung
Die transparenten Schläuche verfügen über eine geringe Gasdurchlässigkeit sowie eine glatte Oberfläche. Diese Schläuche stellen eine kostengünstige Alternative zu platinvernetztem Silikon dar. Dieses Produkt wird in Übereinstimmung mit den Qualitätsanforderungen nach CFR-Titel 21, Teil 820 der Qualitätssystemanforderungen (GMP) hergestellt.
  • Temperaturbereich: ndash;40 bis 275 °C
  • Vakuumanwendungen bis 760 mmHg bei 23 °C
  • Sterilisation: Autoklav oder Ethylenoxid