Learn More
Ekastu Safety™ Augenspülflasche MINI mit Trichter
Artikelnummer. 10683043
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Kochsalzlösung
Kochsalzlösung nicht im Lieferumfang enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
10683043 Kochsalzlösung 1 Stück
10102282 Kochsalzlösung nicht im Lieferumfang enthalten 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683043 Lieferant Ekastu Safety™ Lieferanten-Nr. 177259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.30 €
    15.60 € / 1 Stück
    Sparen 10.70 €
    40% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt für das sofortige Spülen der Augen nach versehentlichen Spritzern von Säuren, Basen und anderen gefährlichen Chemikalien. EKASTU Safety™ Die Augenspülflasche MINI mit Trichter kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden und lässt sich in Brust- und Manteltaschen verstauen.
  • Augenspülflasche mit Trichter
  • DIN EN 15154-4
  • Lieferung leer oder gefüllt
  • Zum sofortigen Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere aggressive Chemikalien
  • PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
  • Kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden
  • Auslaufsicher
  • Einfache Aufbewahrung in EPS-Augenspülstation (separat erhältlich)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 mL
Zertifizierung/Konformität EN 1515154-4 DIN
Enthält Kochsalzlösung
Material Polyethylen
Produkttyp Augenwaschflasche