Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Schläuche, 2 mm Innendurchm. X 4 mm Außendurchm.
Artikelnummer. p-6904008
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
1.6 mm
6.35 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.05 mm
3.2 mm
7.9 mm
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. 15378933
Marke: Masterflex™ ADF00016C
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Speziell für die Anwendung bei Dialyse, Chemotherapieverabreichung und minimal-invasiven Operationen entwickelt. Die Saint Gobain Performance Practice™ Tygon™ ND-100-65 Schläuche erfüllen die DEHP-Leistungskriterien für Klarheit, Flexibilität, chemische Beständigkeit, Bondfähigkeit und Haltbarkeit.
  • Speziell für medizinische Anwendungen
  • REACH-konform für DEHP
  • Die individuellen Produktabmessungen werden während der Herstellung mithilfe eines Mikrometers und anschließend durch die Überprüfung mit computergesteuerten Bildgebungsgeräten gewährleistet.
Zu den typischen Anwendungen gehören:
  • Dialysegeräte
  • Peristaltikpumpen
  • Medizinlabors
  • Minimal-invasive Geräte
  • Inhalationsgeräte
  • Blut- und IV-Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, USP Class VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.35 mm
Material Tygon ND-65
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Außendurchmesser (metrisch) 7.9 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0.79 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen für die Blutübertragung, Dialysegeräte, Wunddrainage usw.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) −48 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchsichtig
Härte 65 (Shore A)
Maximaler Druck 18 psi
Vakuumstärke 127 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche