Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 374-250-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.30000kg
Beschreibung
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
- Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
- Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
- Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
- Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
- Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
- Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
- Deutlich weniger durchlässig als Silikon
- Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
- Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
- Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
Spezifikation
Tubing | |
Ja | |
6.4 mm | |
3/8 Zoll | |
50 ft. | |
0.062 Zoll | |
915 % | |
−45 °C | |
Durchscheinend | |
Flexibel | |
135 °C |
USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP | |
1/4 Zoll | |
C-Flex | |
9.5 mm | |
15.2 m | |
1.6 mm | |
Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch | |
Nicht steril | |
60 (Shore A) | |
Zugfestigkeit: 1190 psi |