Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
Artikelnummer. 15610735
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8,0 mm
8.0 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
12 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
18 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
25 psi (bei 19°C)
31 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1190 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106.7 m
107 m
122 m
15.24 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Unit Size:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Product Code. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
15610735 8,0 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15670725 6.4 mm 25 psi (bei 19°C) 15.24 m 1.6 mm 15 Meter
15680725 6.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 152.4 m 1.6 mm 152 Meter
15690725 6.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 762.0 m 1.6 mm 762 Meter
17963511 8,0 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15620735 8.0 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 457.2 m 1.6 mm 457 Meter
15680735 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 304.8 m 1.6 mm 305 Meter
13499698 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 1.6 mm -
15670735 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 106.7 m 1.6 mm 107 Meter
15630735 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15600745 11.2 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 91.4 m 2.4 mm 91 Meter
15610745 11.2 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 213.3 m 2.4 mm 213 Meter
15680745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
17983421 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15690745 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15650745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15670745 12,7 mm 20 psi (bei 19°C) 152,4 m 2,4 mm 152 Meter
15620745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15630745 12,7 mm 31 psi (bei 19°C) 61,0 M 3,2 mm 61 Meter
15640745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 152.4 m 3.2 mm 152 Meter
17963421 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
15620755 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
17903501 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 122 m 2,4 mm 122 Meter
15650755 15.9 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 45.7 m 3.2 mm 46 Meter
15660755 15.9 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 106.7 m 3.2 mm 107 Meter
15670755 17.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
17993511 19,05 mm 16 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
15610765 19.1 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 27.4 m 3.2 mm 27 Meter
15620765 19,1 mm 16 psi (bei 19°C) 76,2 m 3,2 mm 76 Meter
15630765 22.2 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15640765 25.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15650765 28.3 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15650725 34.9 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15660725 38.1 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 6.4 mm 4.50 Meter
34 options
Product Code. 15610735
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 3741882M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.196 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.98 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.315 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8,0 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 351.1 in.
Gesamtlänge (metrisch) 107 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.063 in.
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit Biopharmaceutical Applications
Farbe Clear
Maximaler Druck 22 psi (bei 19°C)
Produkttyp Schläuche