Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 374-250-3S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 13.68000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15610745
  • 1620.00 € / 213 Meter
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
  • Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Tubing
Ja
6.4 mm
7/16 Zoll
700 ft.
0.094 Zoll
915 %
−45 °C
Durchscheinend
Flexibel
135 °C
USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
1/4 Zoll
C-Flex
11.2 mm
213.3 m
2.4 mm
Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Nicht steril
60 (Shore A)
Zugfestigkeit: 1190 psi