Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-Schläuche
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-Schläuche
Artikelnummer. 15610765| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 15610765 | 19.1 mm | 16 psi (bei 19°C) | 27.4 m | 3.2 mm | 27 Meter |
| 15670725 | 6.4 mm | 25 psi (bei 19°C) | 15.24 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15680725 | 6.4 mm | 25 psi (bei 19°C) | 152.4 m | 1.6 mm | 152 Meter |
| 15690725 | 6.4 mm | 25 psi (bei 19°C) | 762.0 m | 1.6 mm | 762 Meter |
| 15610735 | 8,0 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 17963511 | 8,0 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15620735 | 8.0 mm | 22 psi (bei 19°C) | 457.2 m | 1.6 mm | 457 Meter |
| 15680735 | 9.5 mm | 16 psi (bei 19°C) | 304.8 m | 1.6 mm | 305 Meter |
| 13499698 | 9.5 mm | 16 psi (bei 19°C) | 15.2 m | 1.6 mm | - |
| 15670735 | 9.5 mm | 16 psi (bei 19°C) | 106.7 m | 1.6 mm | 107 Meter |
| 15630735 | 9.5 mm | 30 psi (bei 19 °C) | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15600745 | 11.2 mm | 21 psi (bei 19°C) | 91.4 m | 2.4 mm | 91 Meter |
| 15610745 | 11.2 mm | 21 psi (bei 19°C) | 213.3 m | 2.4 mm | 213 Meter |
| 15680745 | 12.7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15690745 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 17983421 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15650745 | 12.7 mm | 20 psi (bei 19°C) | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15670745 | 12,7 mm | 20 psi (bei 19°C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 Meter |
| 15620745 | 12.7 mm | 31 psi (bei 19°C) | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15630745 | 12,7 mm | 31 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 3,2 mm | 61 Meter |
| 15640745 | 12.7 mm | 31 psi (bei 19°C) | 152.4 m | 3.2 mm | 152 Meter |
| 15620755 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 17963421 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 17903501 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122 Meter |
| 15650755 | 15.9 mm | 20 psi (bei 19°C) | 45.7 m | 3.2 mm | 46 Meter |
| 15660755 | 15.9 mm | 20 psi (bei 19°C) | 106.7 m | 3.2 mm | 107 Meter |
| 15670755 | 17.4 mm | 22 psi (bei 19°C) | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 17993511 | 19,05 mm | 16 psi (bei 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15620765 | 19,1 mm | 16 psi (bei 19°C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15630765 | 22.2 mm | 14 psi (bei 19°C) | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15640765 | 25.4 mm | 1190 psi | 4.5 m | 3.2 mm | 4.50 Meter |
| 15650765 | 28.3 mm | 1190 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15650725 | 34.9 mm | 1190 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15660725 | 38.1 mm | 1190 psi | 4.5 m | 6.4 mm | 4.50 Meter |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
C-Flex™ Biopharmazeutische Schläuche sind die originalen, patentierten thermoplastischen Elastomerschläuche, die speziell für die hohen Anforderungen pharmazeutischer und biopharmazeutischer Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsverarbeitung entwickelt wurden. C-Flex Schläuche für die biopharmazeutische Herstellung sind speziell für aseptische Schweißverbindungen und die Abdichtung von Trennstellen ausgelegt. C-Flex Die Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, und vollständige Validierungs- und Extraktionsprofilprüfberichte sind verfügbar, um die Validierung zu unterstützen. C-Flex Anwendungen.
- Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
- Sterilisierbar durch Gamma- und Röntgenbestrahlung sowie im Autoklaven
- Entspricht den USP Klasse VI und ISO Standards
- Vollständiges Validierungspaket für alle geförderten Produkte verfügbar C-Flex Produkte
- Formbar, verklebbar und umformbar für Einwegbaugruppen und Umspritzungen
- Bleibt flexibel von -45 °C bis 135 °C (-50 °F bis 275 °F)
- Deutlich weniger durchlässig als Silikon
- Alle befördert C-Flex Die Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen (ADCF )
- C-Flex 072 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit in Peristaltikpumpenanwendungen aus.
Typische Anwendungen
- Aseptische Dichtungstrennungen
- Aseptische Schweißverbindungen
- Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
- Einwegbaugruppen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ISO 10993, EP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Material | C-Flex |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,75 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19.1 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 90 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 27.4 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,125 in. |
| Dicke (metrisch) | 3.2 mm |
| Dehnung | 915 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen, Einwegsysteme |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Durchscheinend |
| Härte | 60 (Shore A) |
| Flexibilität | Flexibel |
| Maximaler Druck | 16 psi (bei 19°C) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Produkttyp | Schläuche |
| Show More Show Less |