Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
Artikelnummer. 15630745
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8,0 mm
8.0 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
12 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
18 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
25 psi (bei 19°C)
31 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1190 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106.7 m
107 m
122 m
15.24 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Artikelnummer. 15630745
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 3742504M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Class VI, ISO 10993, EP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material C-Flex
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 200 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 61,0 M
Dicke (angloamerikanisch) 0,125 in.
Dicke (metrisch) 3,2 mm
Dehnung 915%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 31 psi (bei 19°C)
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche