Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
Artikelnummer. 15670755
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8,0 mm
8.0 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
12 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
18 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
25 psi (bei 19°C)
31 psi (bei 19°C)
Zugfestigkeit: 1190 psi
Gesamtlänge (metrisch):
106.7 m
107 m
122 m
15.24 m
15.2 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
27.4 m
304.8 m
4.5 m
45.7 m
457.2 m
61,0 M
61 m
76,2 m
762.0 m
76 m
91.4 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
15670755 17.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15670725 6.4 mm 25 psi (bei 19°C) 15.24 m 1.6 mm 15 Meter
15680725 6.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 152.4 m 1.6 mm 152 Meter
15690725 6.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 762.0 m 1.6 mm 762 Meter
17963511 8,0 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15610735 8,0 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15620735 8.0 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 457.2 m 1.6 mm 457 Meter
15680735 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 304.8 m 1.6 mm 305 Meter
13499698 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 1.6 mm -
15670735 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 106.7 m 1.6 mm 107 Meter
15630735 9.5 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15600745 11.2 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 91.4 m 2.4 mm 91 Meter
15610745 11.2 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 213.3 m 2.4 mm 213 Meter
15680745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
17983421 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15690745 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15650745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15670745 12,7 mm 20 psi (bei 19°C) 152,4 m 2,4 mm 152 Meter
15620745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15630745 12,7 mm 31 psi (bei 19°C) 61,0 M 3,2 mm 61 Meter
15640745 12.7 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 152.4 m 3.2 mm 152 Meter
17963421 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
15620755 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
17903501 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 122 m 2,4 mm 122 Meter
15650755 15.9 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 45.7 m 3.2 mm 46 Meter
15660755 15.9 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 106.7 m 3.2 mm 107 Meter
17993511 19,05 mm 16 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
15610765 19.1 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 27.4 m 3.2 mm 27 Meter
15620765 19,1 mm 16 psi (bei 19°C) 76,2 m 3,2 mm 76 Meter
15630765 22.2 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15640765 25.4 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15650765 28.3 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15650725 34.9 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15660725 38.1 mm Zugfestigkeit: 1190 psi 4.5 m 6.4 mm 4.50 Meter
34 options
Artikelnummer. 15670755
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 3745003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Flex™ Schläuche werden aus Thermoplast-Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, sind umfassend beschrieben, validiert und für verschiedene Spezifikationen getestet. Zur Unterstützung der Validierung von C-Flex-Anwendungen stehen umfangreiche Test auf biologische, chemische, physikalische Eigenschaften und extrahierbare Substanzen zur Verfügung.
C-Flex™ Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer (TPE) in pharmazeutischer Qualität hergestellt, um die Anforderungen biopharmazeutischer Zwecke für die Flüssigkeitsverarbeitung zu erfüllen und für ausgezeichnete Hitzeversiegelungs- und Sterilschweißeigenschaften.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gammabestrahlung und Autoklavieren
  • Formbar, klebbar und verformbar für einmaligen Gebrauch und zum Überformen
  • Entspricht USP-Klasse VI und ISO Norm 10993
  • Nicht-pyrogenisch, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch
  • Bleibt flexibel von -45 bis 135 °C (-50 bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Glatte Innenbohrung für hervorragenden Flüssigkeitsdurchfluss
  • Frei von tierischen Komponenten (ADCF) und sicher für die Verbrennung
  • Vollständiges Validierungspaket (biologisch, chemisch, physikalisch, extrahierbare Substanzen) für alle Rezepturen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Material C-Flex
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 11/16 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 17.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15.2 m
Dicke (angloamerikanisch) 0.094 Zoll
Dicke (metrisch) 2.4 mm
Dehnung 915 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische und biopharmazeutische Anwendungen; ideal für den einmaligen Gebrauch
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -45 °C
Sterilität Unsteril
Farbe Durchscheinend
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck Zugfestigkeit: 1190 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Produkttyp Schläuche