Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ Schläuche, 374 Formel
Artikelnummer. 17903501| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Maximaler Druck | Gesamtlänge (metrisch) | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17903501 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 122 m | 2,4 mm | 122 Meter |
| 15670725 | 6.4 mm | 25 psi (bei 19°C) | 15.24 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 15680725 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 152.4 m | 1.6 mm | 152 Meter |
| 15690725 | 6.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 762.0 m | 1.6 mm | 762 Meter |
| 17963511 | 8,0 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15610735 | 8,0 mm | 22 psi (bei 19°C) | 107 m | 1,6 mm | 107 Meter |
| 15620735 | 8.0 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 457.2 m | 1.6 mm | 457 Meter |
| 15680735 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 304.8 m | 1.6 mm | 305 Meter |
| 13499698 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 1.6 mm | - |
| 15670735 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 106.7 m | 1.6 mm | 107 Meter |
| 15630735 | 9.5 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15600745 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 91.4 m | 2.4 mm | 91 Meter |
| 15610745 | 11.2 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 213.3 m | 2.4 mm | 213 Meter |
| 15680745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 1.6 mm | 15 Meter |
| 17983421 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15690745 | 12,7 mm | 12 psi (bei 19°C) | 61 m | 1,6 mm | 61 Meter |
| 15650745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 15670745 | 12,7 mm | 20 psi (bei 19°C) | 152,4 m | 2,4 mm | 152 Meter |
| 15620745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15630745 | 12,7 mm | 31 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 3,2 mm | 61 Meter |
| 15640745 | 12.7 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 152.4 m | 3.2 mm | 152 Meter |
| 17963421 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 15620755 | 14,3 mm | 18 psi (bei 19°C) | 61,0 M | 2,4 mm | 61 Meter |
| 15650755 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 45.7 m | 3.2 mm | 46 Meter |
| 15660755 | 15.9 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 106.7 m | 3.2 mm | 107 Meter |
| 15670755 | 17.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 2.4 mm | 15 Meter |
| 17993511 | 19,05 mm | 16 psi (bei 19°C) | 76 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15610765 | 19.1 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 27.4 m | 3.2 mm | 27 Meter |
| 15620765 | 19,1 mm | 16 psi (bei 19°C) | 76,2 m | 3,2 mm | 76 Meter |
| 15630765 | 22.2 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 15.2 m | 3.2 mm | 15 Meter |
| 15640765 | 25.4 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 3.2 mm | 4.50 Meter |
| 15650765 | 28.3 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15650725 | 34.9 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 4.8 mm | 4.50 Meter |
| 15660725 | 38.1 mm | Zugfestigkeit: 1190 psi | 4.5 m | 6.4 mm | 4.50 Meter |
Artikelnummer. 17903501
Marke: Saint Gobain Life Sciences™ 3743753S
Beschreibung
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to 135°C (-50°F to 275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.378 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Thermoplastisch |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.563 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 14,3 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 400.3 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 122 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.094 in. |
| Dicke (metrisch) | 2,4 mm |
| Zur Verwendung mit | Biopharmaceutical Applications |
| Farbe | Clear |
| Maximaler Druck | 18 psi (bei 19°C) |
| Produkttyp | Schläuche |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |