Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE-Schläuche
Artikelnummer. 17963511
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
8,0 mm
8.0 mm
9.5 mm
11.2 mm
12,7 mm
12.7 mm
14,3 mm
15.9 mm
17.4 mm
19,05 mm
19,1 mm
19.1 mm
22.2 mm
25.4 mm
28.3 mm
34.9 mm
38.1 mm
Maximaler Druck:
1190 psi
12 psi (bei 19°C)
14 psi (bei 19°C)
16 psi (bei 19°C)
18 psi (bei 19°C)
20 psi (bei 19°C)
21 psi (bei 19°C)
22 psi (bei 19°C)
25 psi (bei 19°C)
30 psi (bei 19 °C)
31 psi (bei 19°C)
Gesamtlänge (metrisch):
4.5 m
15.2 m
15.24 m
27.4 m
45.7 m
61,0 M
61 m
76 m
76,2 m
91.4 m
106.7 m
107 m
122 m
152,4 m
152.4 m
213.3 m
304.8 m
457.2 m
762.0 m
Dicke (metrisch):
1,6 mm
1.6 mm
2,4 mm
2.4 mm
3,2 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
107 Meter
122 Meter
15 Meter
152 Meter
213 Meter
27 Meter
305 Meter
4.50 Meter
457 Meter
46 Meter
61 Meter
76 Meter
762 Meter
91 Meter
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Gesamtlänge (metrisch) Dicke (metrisch) Packungsgröße
17963511 8,0 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15670725 6.4 mm 25 psi (bei 19°C) 15.24 m 1.6 mm 15 Meter
15680725 6.4 mm 25 psi (bei 19°C) 152.4 m 1.6 mm 152 Meter
15690725 6.4 mm 25 psi (bei 19°C) 762.0 m 1.6 mm 762 Meter
15610735 8,0 mm 22 psi (bei 19°C) 107 m 1,6 mm 107 Meter
15620735 8.0 mm 22 psi (bei 19°C) 457.2 m 1.6 mm 457 Meter
15680735 9.5 mm 16 psi (bei 19°C) 304.8 m 1.6 mm 305 Meter
13499698 9.5 mm 16 psi (bei 19°C) 15.2 m 1.6 mm -
15670735 9.5 mm 16 psi (bei 19°C) 106.7 m 1.6 mm 107 Meter
15630735 9.5 mm 30 psi (bei 19 °C) 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15600745 11.2 mm 21 psi (bei 19°C) 91.4 m 2.4 mm 91 Meter
15610745 11.2 mm 21 psi (bei 19°C) 213.3 m 2.4 mm 213 Meter
15680745 12.7 mm 12 psi (bei 19°C) 15.2 m 1.6 mm 15 Meter
15690745 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
17983421 12,7 mm 12 psi (bei 19°C) 61 m 1,6 mm 61 Meter
15650745 12.7 mm 20 psi (bei 19°C) 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
15670745 12,7 mm 20 psi (bei 19°C) 152,4 m 2,4 mm 152 Meter
15620745 12.7 mm 31 psi (bei 19°C) 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15630745 12,7 mm 31 psi (bei 19°C) 61,0 M 3,2 mm 61 Meter
15640745 12.7 mm 31 psi (bei 19°C) 152.4 m 3.2 mm 152 Meter
15620755 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
17963421 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 61,0 M 2,4 mm 61 Meter
17903501 14,3 mm 18 psi (bei 19°C) 122 m 2,4 mm 122 Meter
15650755 15.9 mm 20 psi (bei 19°C) 45.7 m 3.2 mm 46 Meter
15660755 15.9 mm 20 psi (bei 19°C) 106.7 m 3.2 mm 107 Meter
15670755 17.4 mm 22 psi (bei 19°C) 15.2 m 2.4 mm 15 Meter
17993511 19,05 mm 16 psi (bei 19°C) 76 m 3,2 mm 76 Meter
15610765 19.1 mm 16 psi (bei 19°C) 27.4 m 3.2 mm 27 Meter
15620765 19,1 mm 16 psi (bei 19°C) 76,2 m 3,2 mm 76 Meter
15630765 22.2 mm 14 psi (bei 19°C) 15.2 m 3.2 mm 15 Meter
15640765 25.4 mm 1190 psi 4.5 m 3.2 mm 4.50 Meter
15650765 28.3 mm 1190 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15650725 34.9 mm 1190 psi 4.5 m 4.8 mm 4.50 Meter
15660725 38.1 mm 1190 psi 4.5 m 6.4 mm 4.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Artikelnummer. 17963511 Lieferant Saint Gobain Life Sciences™ Lieferanten-Nr. 3741882M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.99 €
    317.88 € / 107 Meter
    Sparen 105.11 €
    24% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biopharmazeutisch durchscheinend C-Flex™ 374 TPE-Schläuche wurden speziell für die hohen Anforderungen pharmazeutischer und biopharmazeutischer Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsverarbeitung entwickelt.
C-Flex™ Biopharmazeutische Schläuche sind die originalen, patentierten thermoplastischen Elastomerschläuche, die speziell für die hohen Anforderungen pharmazeutischer und biopharmazeutischer Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitsverarbeitung entwickelt wurden. C-Flex Schläuche für die biopharmazeutische Herstellung sind speziell für aseptische Schweißverbindungen und die Abdichtung von Trennstellen ausgelegt. C-Flex Die Schläuche werden aus thermoplastischem Elastomer in pharmazeutischer Qualität hergestellt, und vollständige Validierungs- und Extraktionsprofilprüfberichte sind verfügbar, um die Validierung zu unterstützen. C-Flex Anwendungen.
  • Versiegelbar und schweißbar entweder vor oder nach der Sterilisation
  • Sterilisierbar durch Gamma- und Röntgenbestrahlung sowie im Autoklaven
  • Entspricht den USP Klasse VI und ISO Standards
  • Vollständiges Validierungspaket für alle geförderten Produkte verfügbar C-Flex Produkte
  • Formbar, verklebbar und umformbar für Einwegbaugruppen und Umspritzungen
  • Bleibt flexibel von -45 °C bis 135 °C (-50 °F bis 275 °F)
  • Deutlich weniger durchlässig als Silikon
  • Alle befördert C-Flex Die Produkte sind frei von tierischen Bestandteilen (ADCF )
  • C-Flex 072 zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit in Peristaltikpumpenanwendungen aus.
Typische Anwendungen
  • Aseptische Dichtungstrennungen
  • Aseptische Schweißverbindungen
  • Flüssigkeitstransfer in pharmazeutischen, biopharmazeutischen und/oder Laborumgebungen
  • Einwegbaugruppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,196 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.98 mm
Material Thermoplastisch
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,315 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8,0 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 351,1 in.
Gesamtlänge (metrisch) 107 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,063 in.
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Zur Verwendung mit Biopharmazeutische Anwendungen
Farbe Klar
Maximaler Druck 22 psi (bei 19°C)
Produkttyp Schläuche