missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
c-Fos Antibody (CL6381) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-76492APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
c-Fos Monoclonal antibody specifically detects c-Fos in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| c-Fos | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| activator protein 1, AP-1, cellular oncogene c-fos, Cellular oncogene fos, C-FOS, FBJ murine osteosarcoma viral (v-fos) oncogene homolog (oncogene FOS), FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog, FOS, Fos proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit, G0/G1 switch regulatory protein 7, G0S7, p55, proto-oncogene c-Fos | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P01100, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 2353 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| CL6381 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?