Learn More
Ismatec™ C/L™ platingehärtete Silikonpumpenschläuche
Artikelnummer. 13405219
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
Flussrate:
11,8 ml/min
17,1 ml/min
45 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Artikelnummer. 13405219
Marke: Ismatec™ 9559042
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Glatte Oberfläche und geringe Proteinbindung
    _X000D_
  • Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • _X000D_
  • Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
  • _X000D_
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • _X000D_
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • _X000D_
  • Verwenden Sie platingehärtete Silikonschläuche für hochreine Anwendungen, bei denen das Ausgasen von Peroxidprodukten nicht zulässig ist
  • _X000D_
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,081 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,06 mm
Material Platinbehandeltes Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,147 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3,76 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft./Pk.
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m/Packung
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Schlauchgröße 42
Flussrate 45 ml/min
Schlauchanschluss 3/32 in.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid, Gammabestrahlung
Maximaler Druck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Produkttyp Schlauch mit Mikrobohrung