Beschreibung
- Rührvolumen von bis zu 20 l (H2O)
- Drehzahlbereich von 50 bis 1.500 U/min
- Optimierung im Laufe der Zeit durch regelmäßige Firmware-Aktualisierungen
- Eine integrierte Timer- und Zählfunktion unterstützt bei der Überwachung der Kinetik und sensibler chemischer Reaktionsabläufe
- Die IKA SmartTemp™ Funktion schützt den Anwender auf intelligente Weise
- Automatische Abschaltung der Heizfunktion, wenn der angeschlossene externe Temperaturfühler nicht in das Medium eingetaucht ist
- Funktion wählbar, Zeitüberschreitung einstellbar (Fehler 5)
- PT1000 Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 220/230 V |
| Reglertyp | Drehknopf |
| Temperatur (metrisch) | 0°bis 500 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Wirkleistung | Eingänge: 1.020 W; Heizleistung: 1000 W |
| Max. Probenaufgabe | 20 l |
| Steckertyp | EU-Ausführung |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 354 x 220 x 88 mm |
| Mehr anzeigen |