Learn More
IKA C-MAG HS 7 Paket
Artikelnummer. 31941077 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31941077 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31941077 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010016454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 €
    921.38 € / 1 Stück
    Sparen 88.62 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnetischer Rührer mit Heiz- und Keramik-Heizplatte, die eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit bietet.
  • Die keramische Heizplatte bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Der leistungsstarke Motor unterstützt Rührmengen von bis zu 10 l (H2O)
  • Drehzahlbereich von 100 bis 1500 U/min
  • Heiztemperaturbereich von 50 °C bis 500 °C
  • Digitale Anzeige ermöglicht präzise Einstellungen
  • Die heiße Oberflächenwarnung hilft, Verbrennungen zu verhindern
  • Das erhöhte Bedienfeld schützt vor verschütteten Flüssigkeiten
  • Unterstützt die Verbindung zu einem externen Temperatursensor
  • Verfügt über einen 180 x 180 mm großen keramischen Arbeitsbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Größe 180 x 180 mm
Temperatur (metrisch) 50 bis 500 °C
Typ Heizplatte
Steckertyp EU
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 10 L
Rührbereich 100 bis 1.500 U/min
Gewährleistung 2 Jahre
Display LED