Learn More
IKA™ Magnetrührer C-MAG MS 7, mit Glaskeramik- Platte, ohne Heizung, 100-1500 rpm, 230V
Alle ansehen IKA ProdukteBeschreibung
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen bis 10 l (H)2O)
- Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
- Drehzahlbereich: 100 bis 1500 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.500 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Fassungsvermögen | 10 l |
| Spannung | 100/230 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 330 x 220 x 105 mm |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Länge obere Platte (metrisch) | 180 mm |
| Breite obere Platte (metrisch) | 180 mm |
| Breite (metrisch) | 220 mm |
| Elektrische Anforderungen | 30 W |
| Mehr anzeigen |