Learn More
Olympus™ Kameraadapter mit C-Anschluss
Artikelnummer. 15872445
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15872445 Mikroskop 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15872445 Lieferant Olympus™ Lieferanten-Nr. N5687400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1309.75 €
    920.00 € / 1 Stück
    Sparen 389.75 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erleichtert die Verwendung der Kamera zur Aufzeichnung der unter Ihrem Mikroskop betrachteten Bilder.
  • C-Mount.
  • Die 0,5-fache Vergrößerung ergibt die vollständige Feldnummer (FN) 22 bei 2/3 in. CCD-Kamerachips.
  • Hohe IR-Übertragung.
Spezifikation
Typ C-Mount-Kamera
Beschreibung 0,5x Vergrößerung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskop