Learn More
Motic™ C-Mount-Kameraadapter für Mikroskop-Chipsensor der Serie BA/AE
Artikelnummer. 11893400
Ansicht ändern
Click to view available options
Vergrößerungsleistung:
Gehäuse 0.5X
Gehäuse 0.65X
Durchmesser (metrisch):
16,9 mm
8,46, 12,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vergrößerungsleistung Durchmesser (metrisch) unitSize
11893400 Gehäuse 0.65X 16,9 mm 1 Stück
11803410 Gehäuse 0.5X 8,46, 12,7 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11893400 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001901781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 €
    159.00 € / 1 Stück
    Sparen 17.00 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
C-Mount-Kameraadapter kompatibel mit Kameras mit 1/3 ,2/3 oder 1/2 Zoll-Chipsensoren. Motic™ C-Mount-Kameraadapter für Mikroskop-Chipsensor der Serie BA/AE passt auf den trinokularen Anschluss aller Mikroskope der Serie BA/AE
  • Passend für den trinokularen Anschluss jedes Mikroskops der Serie BA oder AE:
    • Wählen Sie die 0.65-fache Vergrößerung mit 2/3 in.-Sensor-Chip
    • Wählen Sie die 0.5-fache Vergrößerung mit 1/3 oder 1/2 in.-Sensor-Chip
Spezifikation
Typ C-Mount-Adapter
Durchmesser (angloamerikanisch) 2/3 in.
Durchmesser (metrisch) 16,9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zusammengesetzte Mikroskope der Serien Motic BA210, 310, 410 und AE2000
Vergrößerungsleistung Gehäuse 0.65X
Menge Je 1