Learn More
Medline Scientific™ Adapter
Artikelnummer. 12413358
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskope der Inverso TC- und Trition II-Serie
Mikroskope der Serien Magnum und Reflex
Mikroskope der Varizoom-Serie
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12413358
Marke: Medline Scientific™ 2757.2050M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um die Kamera an das Mikroskop anzuschließen, stellen Sie sicher, dass die Parfokalität erhalten bleibt, indem Sie den Chip der Kamera in dieselbe Fokalebene wie die Okulare setzen, sodass beim Umschalten zwischen manueller Ansicht oder Bildschirmansicht keine Refokussierung erforderlich ist.
  • Jeder C-Mount ist spezifisch für die jeweilige Mikroskopserie
  • Erhältlich für die Serien Varizoom, Magnum und Reflex sowie Triton II und Inverso TC
Bestellinformation
dimForUseWithApplication
Spezifikation
Typ C-Mount-Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope der Serien Magnum und Reflex
Menge Je 1