Learn More
Medline Scientific™ C-Mount-Befestigungselemente
Artikelnummer. 12673025
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskope der Inverso TC- und Trition II-Serie
Mikroskope der Serien Magnum und Reflex
Mikroskope der Varizoom-Serie
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12673025 Mikroskope der Varizoom-Serie -
12413358 Mikroskope der Serien Magnum und Reflex 1 Stück
11900299 Mikroskope der Inverso TC- und Trition II-Serie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12673025 Lieferant Medline Scientific™ Lieferanten-Nr. 7700.2345
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um die Kamera an das Mikroskop anzuschließen, stellen Sie sicher, dass die Parfokalität erhalten bleibt, indem Sie den Chip der Kamera in dieselbe Fokalebene wie die Okulare setzen, sodass beim Umschalten zwischen manueller Ansicht oder Bildschirmansicht
  • Jeder C-Mount ist spezifisch für die jeweilige Mikroskopserie
  • Erhältlich für die Serien Varizoom, Magnum und Reflex sowie Triton II und Inverso TC
Spezifikation
Typ C-Mount-Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskope der Varizoom-Serie
Menge Je 1