Learn More
c-Myb Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen c-Myb
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16837784
Unterlagen ansehen
Proteintech
17800-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16827784
Unterlagen ansehen
Proteintech
17800-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Transcriptional activator; DNA-binding protein that specifically recognize the sequence 5′-YAAC[GT]G-3′. Plays an important role in the control of proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.
Spezifikation
Spezifikation
c-Myb
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P06876, P10242
17863, 4602
c-Myb Fusion Protein Ag12021
Primary
-20°C
MYB
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
c myb_CDS, Cmyb, c-Myb, efg, MYB, Proto oncogene c Myb, Transcriptional activator Myb
Myb
IgG
Antigen Affinity Chromatography