missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Myc Antibody (9E10), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18735003 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18735003 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18735003

Marke: Novus Biologicals NB600302PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

c-Myc Monoclonal specifically detects c-Myc in Human, Mouse, Drosophila samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen c-Myc
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 90000000000
Konjugat PE
Verdünnung Flow Cytometry
Gen-Zugriffsnummer P01106
Gen-Alias avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Gensymbole MYC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A synthetic peptide corresponding to amino acids 408-439 (AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNSCA) of human c-Myc Antibody (9E10). [UniProt# P01106]
Molekulargewicht des Antigens 48.8 kDa
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Epitope Tags, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4609
Testspezifität Specific for the c-myc protein in random coil configuration, not as a helix. 9E10 does not react with V-myc.
Zielspezies Human, Mouse, Drosophila
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Sekretesspolicy.