Learn More
C-myc promoter-binding protein Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-92291-0.02ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18619890
  • 190.00 € / 0.02 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C-myc promoter-binding protein Polyclonal antibody specifically detects C-myc promoter-binding protein in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C-myc promoter-binding protein
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
c-myc promoter binding protein, C-myc promoter-binding protein, DENN domain-containing protein 4A, DENN/MADD domain containing 4A, IRLBFLJ33949, KIAA0476, MYCPBP
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1500-1650 of human DENND4A (NP_005839.3). RPGRYFLKSSPSTENMHFPSSISSQTRQSCISTSASGLDTSALSVQGNFDLNSKSKLQENFCTRSIQIPANRSKTAMSKCPIFPMARSISTSGPLDKEDTGRQKLISTGSLPATLQGATDSLGLEWHLPSPDPVTVPYLSPLVVWKELESL
0.02 mL
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
10260
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.