Learn More
MedChemExpress C-Peptide, dog
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 39016-05-2 |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekulargewicht | 3174.47 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Synonym | C-Peptide (dog) |